Få mere at vide
N-Acetyl Adamantamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Adamantamine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 193.147 |