missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-9-(acetylamino)-9-deoxyneuraminic Acid, TRC

Artikelnummer. 30316551
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316551 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16800525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-9-(acetylamino)-9-deoxyneuraminic Acid
CAS 112054-78-1
Molekylær formel C13H22N2O9
Mængde 25 mg
Synonym 5,9-Bis(acetylamino)-3,5,9-trideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic Acid, 9-Acetamido-9-N-(acetyl)-9-deoxy-D-neuraminic Acid
InChI formel nChI=1S/C13H22N2O9/c1-5(16)14-4-8(19)10(20)11-9(15-6(2)17)7(18)3-13(23,24-11)12(21)22/h7-11,18-20,23H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,21,22)/t7?,8-,9?,10-,11?,13?/m1/s1
SMIL O[C@@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CNC(C)=O)OC(O)(C(O)=O)C1
IUPAC navn 5-acetamido-6-[(1R,2R)-3-acetamido-1,2-dihydroxypropyl]-2,4-dihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 350.32
Formel vægt 350.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.