Få mere at vide
N-Acetyl 6-Chlorotryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl 6-Chlorotryptophan |
| CAS | 50517-10-7 |
| Molekylær formel | C13 H13 Cl N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13ClN2O3/c1-7(17)16-12(13(18)19)4-8-6-15-11-5-9(14)2-3-10(8)11/h2-3,5-6,12,15H,4H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetamido-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.71 |
| Formel vægt | 280.0615 |