missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-6-chloro-D-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-6-chloro-D-tryptophan |
| CAS | 56777-76-5 |
| Molekylær formel | C13H13ClN2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13ClN2O3/c1-7(17)16-12(13(18)19)4-8-6-15-11-5-9(14)2-3-10(8)11/h2-3,5-6,12,15H,4H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19)/t12-/m1/s1 |
| SMIL | CC(N[C@@H](C(O)=O)CC1=CNC2=CC(Cl)=CC=C21)=O |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.71 |
| Formel vægt | 280.0615 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?