Få mere at vide
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-serotonin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-8(15)13-5-4-9-7-14-12-3-2-10(16)6-11(9)12/h2-3,6-7,14,16H,4-5H2,1H3,(H,13,15) |
| Formel vægt | 218.1055 |
| Procent renhed | >95% |