Få mere at vide
N-acetyl-5-hydroxytryptamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17720629 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17720629 1 g
1 options
Artikelnummer. 17720629 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226930010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-acetyl-5-hydroxytryptamin
CAS 1210-83-9
Synonym N-acetylserotonin
Mængde 1 g
Smeltepunkt 119 °C til 123 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C12H14N2O2
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til lysegul
Renhed ≥97,5 %