Få mere at vide
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460507
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16460507 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16460507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107854
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress N-Acetyl-5-hydroxytryptamine is a Melatonin precursor, and that it can potently activate TrkB receptor.
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine is a Melatonin precursor, and that it can potently activate TrkB receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
CAS 1210-83-9
Farve Light Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14N2O2
Mængde 50 mg
Synonym N-Acetylserotonin Normelatonin O-Demethylmelatonin
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (458.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(NCCC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Formel vægt 218.25
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation