Få mere at vide
N-Acetyl-5-acetoxytryptamine, TRC
Artikelnummer. 30475034
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30475034 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30475034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN29852550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-5-acetoxytryptamine
CAS 28026-16-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H16 N2 O3
Mængde 50 mg
Synonym Acetamide, N-[2-[5-(acetyloxy)-1H-indol-3-yl]ethyl]- (9CI, ACI), Acetamide, N-[2-(5-hydroxyindol-3-yl)ethyl]-, acetate (7CI), Acetamide, N-[2-(5-hydroxyindol-3-yl)ethyl]-, acetate (ester) (8CI), N-[2-[5-(Acetyloxy)-1H-indol-3-yl]ethyl]acetamide (ACI), Diacetyl-5-hydroxytryptamine, N-Acetyl-2-(5-acetoxyindol-3-yl)ethylamine, 3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate, 5-Acetoxy-N-acetyltryptamine, N-Acetyl-5-acetoxytryptamine
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O3/c1-9(17)15-6-5-11-8-16-14-4-3-12(7-13(11)14)19-10(2)18/h3-4,7-8,16H,5-6H2,1-2H3,(H,15,17)
SMIL CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(OC(=O)C)cc12
IUPAC navn [3-(2-acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 260.288
Formel vægt 260.116
Procent renhed >95