Få mere at vide
N-Acetyl-4-piperidon, 97%
Artikelnummer. 10666372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666372 25 g Glasflaske 25g
10173890 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166820250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32161-06-1 | C7H11NR.2 | 141,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32161-06-1
Molekylær formel C7H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 141.17
MDL nummer MFCD00006190
InChI nøgle NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one
PubChem CID 122563
IUPAC navn 1-acetylpiperidin-4-on
SMIL CC(=O)N1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-4-piperidone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Orange
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 218 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5015 til 1,5035
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.14
Formel vægt 141.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Olieagtig væske