Få mere at vide
N-Acetyl-4-benzoquinon Imine, TRC
Artikelnummer. 17973375
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973375 5 mg
17942345 25 mg
17963465 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1700005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50700-49-7
Molekylær formel C8 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Synonym Acetamide, N-(4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-, N-(4-Oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)acetamide, Acetimidoquinone, N-Acetyl-1,4-benzoquinonimine, N-Acetyl-p-benzoquinonimine, N-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)acetamide, N-Acetyl-p-benzoquinone Imine
IUPAC navn N-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)acetamid
SMIL CC(=O)N=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-4-benzoquinone Imine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3
Formel vægt 149.0477