Få mere at vide
N-Acetyl-4-aminobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-4-aminobiphenyl |
| CAS | 4075-79-0 |
| Molekylær formel | C14 H13 N O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-(4-phenylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vægt | 211.0997 |