Få mere at vide
N-Acetyl-4-aminobiphenyl-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-4-aminobiphenyl-d5 |
| CAS | 1217046-73-5 |
| Molekylær formel | C14H8D5NO |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[1,1'-Biphenyl-d5]-4-ylacetamide, 4-(Acetylamino)biphenyl-d5, 4-Acetamidobiphenyl-d5, 4'-Phenylacetanilide-d5, NSC 227192-d5, NSC 3134-d5, NSC 65931-d5, p-Phenylacetanilide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3,(H,15,16)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2ccc(NC(=O)C)cc2 |
| IUPAC navn | N-[4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.29 |
| Formel vægt | 216.1311 |