missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic Acid, Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuramini |
| CAS | 73960-72-2 |
| Molekylær formel | C20 H27 N O12 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO12/c1-9(22)21-17-14(30-11(3)24)7-15(20(27)28-6)33-19(17)18(32-13(5)26)16(31-12(4)25)8-29-10(2)23/h7,14,16-19H,8H2,1-6H3,(H,21,22)/t14-,16+,17+,18+,19+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-acetyloxy-2-[(1S,2R)-1,2,3-triacetyloxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.43 |
| Formel vægt | 473.1533 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?