Få mere at vide
N-Acetyl-3-methoxytyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-3-methoxytyrosine |
| CAS | 63357-45-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H15 N O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Acetyl-3-methoxy-DL-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO5/c1-7(14)13-9(12(16)17)5-8-3-4-10(15)11(6-8)18-2/h3-4,6,9,15H,5H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17) |
| SMIL | COc1cc(CC(NC(=O)C)C(=O)O)ccc1O |
| IUPAC navn | 2-acetamido-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.251 |
| Vis mere |