Få mere at vide
N-Acetyl-3-iodo-L-tyrosine Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-3-iodo-L-tyrosine, Amide |
| CAS | 59302-19-1 |
| Molekylær formel | C11 H13 I N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13IN2O3/c1-6(15)14-9(11(13)17)5-7-2-3-10(16)8(12)4-7/h2-4,9,16H,5H2,1H3,(H2,13,17)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(=O)N |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.14 |
| Formel vægt | 347.9971 |