missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-3-acetoxyindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-3-acetoxyindole |
| CAS | 16800-67-2 |
| Molekylær formel | C12 H11 N O3 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO3/c1-8(14)13-7-12(16-9(2)15)10-5-3-4-6-11(10)13/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cn(C(=O)C)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | (1-acetylindol-3-yl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vægt | 217.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?