Få mere at vide
N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30326514
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30326514 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30326514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16803025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrole
CAS 100750-39-8
Molekylær formel C14 H13 N O3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO3/c1-10(16)15-9-13(18-11(2)17)8-14(15)12-6-4-3-5-7-12/h3-9H,1-2H3
SMIL CC(=O)Oc1cc(c2ccccc2)n(c1)C(=O)C
IUPAC navn (1-acetyl-5-phenylpyrrol-3-yl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 243.26
Formel vægt 243.0895