Få mere at vide
(+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol Triisopropylsilylether, TRC
Artikelnummer. 30309909
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30309909 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30309909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1782752MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]
CAS 1034706-81-4
Molekylær formel C23 H37 N O3 Si
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C23H37NO3Si/c1-15(2)28(16(3)4,17(5)6)27-20-10-8-19-9-11-22-23(21(19)14-20)26-13-12-24(22)18(7)25/h8,10,14-17,22-23H,9,11-13H2,1-7H3/t22-,23-/m1/s1
SMIL CC(C)[Si](Oc1ccc2CC[C@@H]3[C@H](OCCN3C(=O)C)c2c1)(C(C)C)C(C)C
IUPAC navn 1-[(4aR,10bR)-9-tri(propan-2-yl)silyloxy-2,3,4a,5,6,10b-hexahydrobenzo[h][1,4]benzoxazin-4-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 403.63
Formel vægt 403.2543