missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-2-O-methyl-Alpha-neuraminic Acid Methyl Ester 4,7,8,9-Tetraacetate, TRC

Artikelnummer. 30320758
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320758 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18672050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-2-O-methyl-a-neuraminic Acid Methyl Ester 4,7,8,9-T
CAS 73208-80-7
Molekylær formel C21 H31 N O13
Mængde 50 mg
Synonym N-Acetyl-2-O-Methyl-α-Neuraminic Acid Methyl Ester 4,7,8,9-Tetraacetate
InChI formel InChI=1S/C21H31NO13/c1-10(23)22-17-15(32-12(3)25)8-21(30-7,20(28)29-6)35-19(17)18(34-14(5)27)16(33-13(4)26)9-31-11(2)24/h15-19H,8-9H2,1-7H3,(H,22,23)/t15-,16+,17+,18+,19+,21+/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@]1(C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C)OC
IUPAC navn methyl (2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-acetyloxy-2-methoxy-6-[(1S,2R)-1,2,3-triacetyloxypropyl]oxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 505.47
Formel vægt 505.1795
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.