Få mere at vide
N-Acetyl-2-naphthylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-2-naphthylamine |
| CAS | 581-97-5 |
| Molekylær formel | C12 H11 N O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Acetamide, N-2-naphthalenyl-, Acetamide, N-2-naphthyl- (6CI,7CI,8CI), N-2-Naphthalenylacetamide, 2-Acetamidonaphthalene, N-(2-Naphthyl)acetamide, N-Acetyl-2-naphthylamine, N-Acetyl-β-naphthylamine, NSC 3104, β-Acetonaphthalide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-9(14)13-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | N-naphthalen-2-ylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vægt | 185.0841 |