missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-2-naphthylamine, TRC

Artikelnummer. 30322223
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322223 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1869501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-2-naphthylamine
CAS 581-97-5
Molekylær formel C12 H11 N O
Mængde 1 g
Synonym Acetamide, N-2-naphthalenyl-, Acetamide, N-2-naphthyl- (6CI,7CI,8CI), N-2-Naphthalenylacetamide, 2-Acetamidonaphthalene, N-(2-Naphthyl)acetamide, N-Acetyl-2-naphthylamine, N-Acetyl-β-naphthylamine, NSC 3104, β-Acetonaphthalide
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c1-9(14)13-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3,(H,13,14)
SMIL CC(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn N-naphthalen-2-ylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Formel vægt 185.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.