Få mere at vide
N-Acetyl-2-amino-5-phenylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-2-amino-5-phenylpyridine |
| CAS | 96721-83-4 |
| Molekylær formel | C13 H12 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c1-10(16)15-13-8-7-12(9-14-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,14,15,16) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(cn1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-(5-phenylpyridin-2-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.25 |
| Formel vægt | 212.095 |