missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic Acid, Sodium Salt |
| CAS | 209977-53-7 |
| Molekylær formel | C11 H16 N O8 . Na |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO8.Na/c1-4(14)12-8-5(15)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-13;/h2,5-6,8-10,13,15-17H,3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,8+,9+,10+;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2R,3R,4S)-3-acetamido-4-hydroxy-2-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.24 |
| Formel vægt | 313.0774 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?