Få mere at vide
N-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine (N-Acetyliminodibenzyl), Mikromol™
Artikelnummer. 30052432
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052432 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052432 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0077.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine (N-Acetyliminodibenzyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyliminodibenzyl
CAS 13080-75-6
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyliminodibenzyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-acetyl-10,11-dihydro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-(10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 1-(10,11-Dihydrodibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 5-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, 5-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, N-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, N-Acetyliminodibenzyl
InChI formel InChI=1S/C16H15NO/c1-12(18)17-15-8-4-2-6-13(15)10-11-14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9H,10-11H2,1H3
SMIL CC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 1-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 237.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 237.1154 g/mol