Få mere at vide
N-Acetyl-1,3-propanediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 4078-13-1 |
| Molekylær formel | C5H12N2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Amino-3-acetamidopropane, 3-(Acetylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-5(8)7-4-2-3-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC(=O)NCCCN |
| IUPAC navn | N-(3-aminopropyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.095 |