Få mere at vide
N-Acetoxysuccinimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetoxysuccinimide |
| CAS | 14464-29-0 |
| Molekylær formel | C6H7NO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Acetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.12 |
| Formel vægt | 157.0375 |