Få mere at vide
N-acetonylpyridiniumchlorid, 97%
Artikelnummer. 11468636
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468636 25 g 25g
11458636 5 g 5g
11478636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16015.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 42508-60-1 | C8H10ClNO | 171,62 g/mol
N-acetonylpyridiniumchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-acetonylpyridiniumchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er hygroskopisk i naturen. Beskyt mod vand og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42508-60-1
Molekylær formel C8H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 171.62
MDL nummer MFCD00031949
InChI nøgle JHYYWKUENNZTMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-acetonylpyridinium chloride, n-acetonylpyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridin-1-ium chloride, acmc-209jpw, 1-acetonylpyridiniumchloride, 1-pyridin-1-ium-1-ylpropan-2-one chloride, 1-2-oxopropyl-2h-pyridin-2-ylium chloride
PubChem CID 2734121
SMIL [Cl-].CC(=O)C[N+]1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetonylpyridinium chloride
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn 1-pyridin-1-ium-1-ylpropan-2-on;chlorid
Formel vægt 171.63
Procent renhed 97%