Learn More
N-a-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Product Code. 30347849
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Quantity Unit Size
30347849 5 g 5g
1 options
Product Code. 30347849 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB1220105G
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material N-alpha-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 2645-08-1
Molecular Formula C15H22N4O3.HCl
Quantity 5 g
Synonym Ethyl N-Benzoyl-alpha-arginine Hydrochloride, N-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride, NSC 86159, alpha-N-Benzoyl-L-Arginine Ethyl Ester Hydrochloride, L-N2-Benzoyl-Arginine Ethyl Ester Monohydrochloride, N2-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Monohydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name ethyl (2S)-2-benzamido-5-carbamimidamidopentanoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 342.82
Formula Weight 342.1459
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.