Få mere at vide
N-a-Benzoyl-L-arginin Ethylester Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30347849
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30347849 5 g
1 options
Artikelnummer. 30347849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1220105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-alpha-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 2645-08-1
Molekylær formel C15H22N4O3.HCl
Mængde 5 g
Synonym Ethyl N-Benzoyl-alpha-arginine Hydrochloride, N-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride, NSC 86159, alpha-N-Benzoyl-L-Arginine Ethyl Ester Hydrochloride, L-N2-Benzoyl-Arginine Ethyl Ester Monohydrochloride, N2-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn ethyl (2S)-2-benzamido-5-carbamimidamidopentanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 342.82
Formel vægt 342.1459