Få mere at vide
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-tryptophan |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H24N2O4/c1-29(25(26(30)31)14-17-15-28-24-13-7-6-8-18(17)24)27(32)33-16-23-21-11-4-2-9-19(21)20-10-3-5-12-22(20)23/h2-13,15,23,25,28H,14,16H2,1H3,(H,30,31)/t25-/m1/s1 |
| Formel vægt | 440.1736 |