Få mere at vide
N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimid, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 145,0 °C til 153,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0,25% maks. (60 °C, 2 timer, 1 mm Hg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Show More |
Safety and Handling
- N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /