Få mere at vide
N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid, 98 %
Artikelnummer. 11494514
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494514 5 g 5g
11484514 1 g 1g
11404524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13143.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.26 DKK
    494.65 DKK / 5g
    Spare 54.61 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 82911-69-1 | C19H15NO5 | 337,331 g/mol
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid er det mest effektive reagens til den selektive fremstilling af N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-derivater af hydroxy-aminosyrer. Dipeptiddannelse er lavere end med chlorformiatet, Fmoc-Cl. Det anvendes også i syntesen af glycopeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid er det mest effektive reagens til selektiv fremstilling af N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-derivater af hydroxy-aminosyrer. Dipeptiddannelse er lavere end med chlorformiatet, Fmoc-Cl. Det anvendes også i syntesen af glycopeptider.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid og dimethylformamid
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82911-69-1
Molekylær formel C19H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 337.331
MDL nummer MFCD00010733
InChI nøgle WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
PubChem CID 134122
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Smeltepunkt 150 °C til 153 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3569540
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og dimethylformamid.
Formel vægt 337.34
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide