Få mere at vide
N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid, 98 %
Beskrivelse
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid er det mest effektive reagens til den selektive fremstilling af N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-derivater af hydroxy-aminosyrer. Dipeptiddannelse er lavere end med chlorformiatet, Fmoc-Cl. Det anvendes også i syntesen af glycopeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid er det mest effektive reagens til selektiv fremstilling af N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-derivater af hydroxy-aminosyrer. Dipeptiddannelse er lavere end med chlorformiatet, Fmoc-Cl. Det anvendes også i syntesen af glycopeptider.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid og dimethylformamid
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide |
| Smeltepunkt | 150°C to 153°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3569540 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. |
| Formel vægt | 337.34 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide