missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(9-Acridinyl)maleamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(9-Acridinyl)maleamic Acid |
| CAS | 66891-55-2 |
| Molekylær formel | C17H12N2O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Z)-4-(9-Acridinylamino)-4-oxo-2-butenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12N2O3/c20-15(9-10-16(21)22)19-17-11-5-1-3-7-13(11)18-14-8-4-2-6-12(14)17/h1-10H,(H,21,22)(H,18,19,20)/b10-9- |
| SMIL | OC(=O)\C=C/C(=O)Nc1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| IUPAC navn | (Z)-4-(acridin-9-ylamino)-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.29 |
| Formel vægt | 292.0848 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?