Få mere at vide
N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051195
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051195 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051195 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1329.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide
CAS 160616-03-5
Analyt- eller komponentnavne N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, N-[9-[(2R)-2-hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]-, Benzamide, N-[9-(2-hydroxypropyl)-9H-purin-6-yl]-, (R)-
InChI formel InChI=1S/C15H15N5O2/c1-10(21)7-20-9-18-12-13(16-8-17-14(12)20)19-15(22)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8-10,21H,7H2,1H3,(H,16,17,19,22)/t10-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12
IUPAC navn N-[9-[(2R)-2-hydroxypropyl]purin-6-yl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 297.3119
Mængde 25 mg
Formel vægt 297.1226 g/mol