Få mere at vide
N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide |
| CAS | 160616-03-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, N-[9-[(2R)-2-hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]-, Benzamide, N-[9-(2-hydroxypropyl)-9H-purin-6-yl]-, (R)- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N5O2/c1-10(21)7-20-9-18-12-13(16-8-17-14(12)20)19-15(22)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8-10,21H,7H2,1H3,(H,16,17,19,22)/t10-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12 |
| IUPAC navn | N-[9-[(2R)-2-hydroxypropyl]purin-6-yl]benzamide |
| Vis mere |