Få mere at vide
N-[9-[[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide (Ganciclovir N-Acetate), Mikromol™
Artikelnummer. 30050411
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050411 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050411 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0485.170025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[9-[[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide (Ganciclovir N-Acetate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[9-[(2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide
CAS 84245-12-5
Analyt- eller komponentnavne N-[9-[(2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N5 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]-, N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, N-[9-[[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, Ganciclovir N-Acetate, N-Acetylganciclovir
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-6(19)13-11-14-9-8(10(20)15-11)12-4-16(9)5-21-7(2-17)3-18/h4,7,17-18H,2-3,5H2,1H3,(H2,13,14,15,19,20)
SMIL CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
IUPAC navn N-[9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 297.2673
Mængde 25 mg
Formel vægt 297.1073 g/mol