Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Septa for Type N 8 skruelåg
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Blå, Hvid
Hvid
Rød, Hvid
Materiale:
PTFE Virginal
PTFE, Silikone
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- PTFE septa er kemisk resistent og tillader punktering
- Silikoneforing tillader gentagen punktering ved at forhindre kerneskader
- Slidsede septa kræver mindre tryk for at trænge ind, hvilket forhindrer nåleskader
- Pakket som 100 stykker (kun septa) i en polyethylenpose
- Foringsfri sort polypropylen skruelåg med centerhul til type N8 hætteglas sælges separat (fabrikant nr. 70249)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hårdhed: 53° Shore D |
| Diameter (metrisk) Kap | 8 mm |
| Farve | Hvid |
| Materiale | PTFE Virginal |
| Forspaltet | Nej |
| Septum | Septa N 8 |
| Til brug med (applikation) | Kromatografi (GC, HPLC) |
| Stil | Rund |
| Mængde | 100 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Vis mere |