Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Septa for Type N 8 skruelåg
Artikelnummer. 10095671 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Blå, Hvid
Hvid
Rød, Hvid
Materiale:
PTFE Virginal
PTFE, Silikone
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10095671
Brand: Macherey-Nagel™ 70261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oprethold prøvens integritet, mens sprøjten tillader penetration. Macherey-Nagel™ Septa til Type N 8 skruelåg giver en lufttæt forsegling, der forhindrer kontaminering. Fås i en række forskellige materialer. Polypropylen skruelåg med et centerhul sælges separat.
  • PTFE septa er kemisk resistent og tillader punktering
  • Silikoneforing tillader gentagen punktering ved at forhindre kerneskader
  • Slidsede septa kræver mindre tryk for at trænge ind, hvilket forhindrer nåleskader
  • Pakket som 100 stykker (kun septa) i en polyethylenpose
  • Foringsfri sort polypropylen skruelåg med centerhul til type N8 hætteglas sælges separat (fabrikant nr. 70249)
Tekniske data
Oversigt Hårdhed: 53° Shore D
Diameter (metrisk) Kap 8 mm
Farve Hvid
Materiale PTFE Virginal
Forspaltet Nej
Septum Septa N 8
Til brug med (applikation) Kromatografi (GC, HPLC)
Stil Rund
Mængde 100 Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Lukkestørrelse N8