Få mere at vide
Macherey-Nagel™ N 8 Aluminium Crimp Caps
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Silver |
| Materiale | Aluminum, PTFE |
| Septum | PTFE Virginal/White |
| Mængde | 100 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,25 mm |