Få mere at vide
N-[(7S,12aRa)-3-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (Colchicoside), Mikromol™
Beskrivelse
N-[(7S,12aRa)-3-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (Colchicoside)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colchicoside |
| CAS | 477-29-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Colchicoside |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H33 N O11 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[(7S,12aRa)-3-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, Colchicine Imp. D (EP), Colchicoside, Colchicine Impurity D, Thiocolchicoside Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33NO11/c1-12(30)28-16-7-5-13-9-19(38-27-24(34)23(33)22(32)20(11-29)39-27)25(36-3)26(37-4)21(13)14-6-8-18(35-2)17(31)10-15(14)16/h6,8-10,16,20,22-24,27,29,32-34H,5,7,11H2,1-4H3,(H,28,30)/t16-,20+,22+,23-,24+,27+/m0/s1 |
| SMIL | COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(7S)-1,2,10-trimethoxy-9-oxo-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide |
| Vis mere |