Få mere at vide
N-(7-Dimethylamino-4-methyl-3-coumarinyl)maleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(7-Dimethylamino-4-methyl-3-coumarinyl)maleimide |
| CAS | 55145-14-7 |
| Molekylær formel | C16H14N2O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[7-(Dimethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1H-pyrrole-2,5-dione, DACM 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O4/c1-9-11-5-4-10(17(2)3)8-12(11)22-16(21)15(9)18-13(19)6-7-14(18)20/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccc2C(=C(N3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.29 |
| Formel vægt | 298.0954 |