Få mere at vide
N-[(6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]propanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17967944
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17967944 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17967944 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0332.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-2-Amino-6-propionamido-tetrahydro-benzothiazole
CAS 106006-84-2
Analyt- eller komponentnavne (-)-2-Amino-6-propionamido-tetrahydro-benzothiazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[(6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-benzothiazolyl]propanamide, (S)-N-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-benzothiazolyl)propanamide, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity E, Pramipexole Impurity E
InChI formel InChI=1S/C10H15N3OS/c1-2-9(14)12-6-3-4-7-8(5-6)15-10(11)13-7/h6H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)(H,12,14)/t6-/m0/s1
SMIL CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
IUPAC navn N-[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]propanamide
Molekylvægt (g/mol) 225.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 225.0936 g/mol