Få mere at vide
N-(6-phenylhexyl)-5-chloro-1-naftalensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30427581
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427581 25 mg
30424841 5 mg
30416010 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33000025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102649-78-5
Molekylær formel C22 H24 Cl N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 401.95
IUPAC navn 5-chlor-N-(6-phenylhexyl)naftalen-1-sulfonamid
SMIL Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCCc3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(6-Phenylhexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24ClNO2S/c23-21-15-8-14-20-19(21)13-9-16-22(20)27(25,26)24-17-7-2-1-4-10-18-11-5-3-6-12-18/h3,5-6,8-9,11-16,24H,1-2,4,7,10,17H2
Formel vægt 401.1216