Få mere at vide
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea, 97%
Artikelnummer. 15496767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496767 5 g 5g
15486767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33884.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49600-34-2 | C7H9N3S | 167.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49600-34-2
Molekylær formel C7H9N3S
Molekylvægt (g/mol) 167.23
MDL nummer MFCD00462739
InChI nøgle LEWSYNYKTYXRHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-pyridin-2-yl-thiourea, 6-methylpyridin-2-yl thiourea, n-6-methylpyridin-2-yl thiourea, 1-6-methylpyridin-2-yl thiourea, thiourea, 6-methyl-2-pyridyl, n-6-methyl-2-pyridyl thiourea, n-6-methyl-2-pyridinyl thiourea #, thiourea, n-6-methyl-2-pyridinyl, thiourea,n-6-methyl-2-pyridinyl
PubChem CID 685983
IUPAC navn (6-methylpyridin-2-yl)thiourinstof
SMIL CC1=CC=CC(NC(N)=S)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Smeltepunkt 193°C to 197°C
Mængde 5 g
Formel vægt 167.23
Procent renhed 97%