missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(6-Methyl-2-pyridyl)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
N-(6-Methyl-2-pyridyl)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(6-Methyl-2-pyridyl)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 36392-64-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(6-Methyl-2-pyridyl)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H15 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-(6-Methyl-2-pyridyl)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N3O4S/c1-10-6-5-9-13(17-10)18-16(21)14-15(20)11-7-3-4-8-12(11)24(22,23)19(14)2/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,21) |
| SMIL | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3cccc(C)n3 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2-methyl-N-(6-methylpyridin-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?