Få mere at vide
N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide |
| CAS | 109276-34-8 |
| Molekylær formel | C16H29N5O3S |
| MDL nummer | MFCD00077659 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@]([H])(N2)[C@@]1(NC2=O)[H])NCCCCCC(NN)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.50 |
| Procent renhed | 97% |