missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine, TRC

Artikelnummer. 30010014
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010014 500 mg
30005456 5 g
30006774 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010014 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC380145500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 120739-62-0
Molekylær formel C7 H9 Cl N2
Molekylvægt (g/mol) 156.61
Synonym 6-Chloro-N-methyl-3-pyridinemethanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine, 2-Chloro-5-(methylaminomethyl)pyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-methylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine
IUPAC navn 1-(6-chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine
SMIL CNCc1ccc(Cl)nc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetamiprid metabolite IM-1-4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3
Formel vægt 156.0454
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.