Få mere at vide
N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamiprid metabolite IM-1-4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3 |
| Formel vægt | 156.0454 |