Få mere at vide
N-[6-Chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-(2,2-bipyrimidin)4-4-yl]-(1,1-dimethylethyl)-benzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30133656
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133656 25 mg
30009488 50 mg
30009320 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133656 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36875025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150727-06-3
Molekylær formel C25 H24 Cl N5 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 526.01
Synonym Benzenesulfonamide, N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)-, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, N-[6-Chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, p-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, Bosentan Related Compound A
IUPAC navn 4-tert-butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin-4-yl]benzensulfonamid
SMIL COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)c4ncccn4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H24ClN5O4S/c1-25(2,3)16-10-12-17(13-11-16)36(32,33)31-22-20(35-19-9-6-5-8-18(19)34-4)21(26)29-24(30-22)23-27-14-7-15-28-23/h5-15H,1-4H3,(H,29,30,31)
Formel vægt 525.1238