Få mere at vide
N-(6-bromohexyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30344455
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30344455 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30344455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB677890250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(6-Bromohexyl)phthalimide
CAS 24566-79-8
Molekylær formel C14H16NO2Br
Mængde 250 mg
Synonym 2-(6-Bromohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1-Bromo-6-phthalimidohexane, 2-(6-Bromohexyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)phthalimide, 6-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)hexyl bromide, 6-Bromohexylphthalimide, 6-Phthalimido-1-bromohexane, N-(6-Bromohexyl)phthalimide, NSC 28852
InChI formel InChI=1S/C14H16BrNO2/c15-9-5-1-2-6-10-16-13(17)11-7-3-4-8-12(11)14(16)18/h3-4,7-8H,1-2,5-6,9-10H2
SMIL BrCCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(6-bromohexyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 310.19
Formel vægt 309.0364